2-Nitropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0764-25GEA 149 EUR InStock
TCIAH0764-25G
2-Nitropyridine-3-ol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Nitropyridine-3-ol
Formule: C₅H₄N₂O₃
MW: 140,1 g/mol
Point de fusion: 70 °C
Numéro MDL: MFCD00006258
Numéro CAS: 15128-82-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/96/28970796.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité