Tétrahydrothiophène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: THT
T0114-25ML T0114-500ML
TCIAT0114-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAT0114-25ML TCIAT0114-500ML
Tétrahydrothiophène ≥99.0% (par GC)
Tétrahydrothiophène
Formule: C₄H₈S
MW: 88,17 g/mol
Point d'ébullition: 121°C
Point de fusion: –96 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 13°C
Numéro MDL: MFCD00005476
Numéro CAS: 110-01-0
EINECS: 203-728-9
ONU: 2412
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09357
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd821b5bed9045d070f4a036bd9952feac0422e8&vid=cd821b5bed9045d070f4a036bd9952feac0422e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité