Acide cyanurique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3,5-Triazinetrion, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triol, 1,3,5-Triazinane-2,4,6-trione, Isocyanuric acid
C0459-25G C0459-500G
TCIAC0459-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0459-25G TCIAC0459-500G
Acide cyanurique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cyanurique
Formule: C₃H₃N₃O₃
MW: 129,08 g/mol
Densité: 2,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082990
Numéro CAS: 108-80-5
EINECS: 203-618-0
Merck Index: 14,02698
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee52dc82eb9ccc79d7b43dab1c6c7718abb8f78f&vid=ee52dc82eb9ccc79d7b43dab1c6c7718abb8f78f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Sodium hydroxide solution almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité