1,3,5-Triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0339-1G T0339-25G T0339-5G
TCIAT0339-1GEA 45.1 EUR InStock
TCIAT0339-1G TCIAT0339-25G TCIAT0339-5G
1,3,5-Triazine ≥98.0% (par GC)
1,3,5-Triazine
Formule: C₃H₃N₃
Point d'ébullition: 114°C
Numéro MDL: MFCD00006044
Numéro CAS: 290-87-9
EINECS: 206-028-1
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,09602
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a2c1464500f80e44f26e9873ee6931d8f08654db&vid=a2c1464500f80e44f26e9873ee6931d8f08654db&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité