2,4,6-Triphényl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2785-1G T2785-5G
TCIAT2785-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT2785-1G TCIAT2785-5G
2,4,6-Triphényl-1,3,5-triazine ≥98.0% (par GC)
2,4,6-Triphényl-1,3,5-triazine
Formule: C₂₁H₁₅N₃
MW: 309,37 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point de fusion: 243 °C
Densité: 1,335 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006051
Numéro CAS: 493-77-6
EINECS: 207-779-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9cd6826e9b16eef259a76abec6ea23ab5d0106f7&vid=9cd6826e9b16eef259a76abec6ea23ab5d0106f7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 234.0 to 238.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité