1,3-Diméthyladamantane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1081-25ML D1081-5ML
TCIAD1081-25MLEA 165 EUR InStock
TCIAD1081-25ML TCIAD1081-5ML
1,3-Diméthyladamantane ≥99.0% (par GC)
1,3-Diméthyladamantane
Formule: C₁₂H₂₀
MW: 164,29 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0,9016 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00074755
Numéro CAS: 702-79-4
EINECS: 211-870-8
ONU: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&vid=9a467240d8e9a7b598829ee1398a7464d217e069&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité