Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Dimethylpropyleneurea, Dimethyl propylene urea, 1,3-Dimethyl-3,4,5,6-tetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, 1,3-Dimethyltetrahydropyrimidin-2(1H)-one, DMPU, 1,3-Dimethyltetrahydro-2(1H)-pyrimidinone, N,N'-Dimethyl propylene urea
D2014-25G D2014-500G D2014-100G
TCIAD2014-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD2014-25G TCIAD2014-500G TCIAD2014-100G
Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one ≥98.0% (par GC)
Tétrahydro-1,3-diméthyl-1H-pyrimidin-2-one
Formule: C₆H₁₂N₂O
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 93°C
Point de fusion: –24 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 121°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006550
Numéro CAS: 7226-23-5
EINECS: 230-625-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&vid=19b2f8411a27de13749a9ada44969026d54b311d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité