Quinhydrone
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzoquinone-hydroquinone, p-Benzoquinone hydroquinone complex, 2,5-Cyclohexadiene-1,4-dione, compd. with 1,4-benzenediol (1:1)
Q0008-25G Q0008-500G Q0008-100G
TCIAQ0008-25GEA 22 EUR InStock
TCIAQ0008-25G TCIAQ0008-500G TCIAQ0008-100G
Quinhydrone
Quinhydrone
Formule: C₆H₄(OH)₂·C₆H₄O₂
MW: 218,21 g/mol
Point de fusion: 168…171 °C
Densité: 1,35 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010310
Numéro CAS: 106-34-3
EINECS: 203-387-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,08058
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b51e6f5d10be3401860232c0c920c0ce2b215225&vid=b51e6f5d10be3401860232c0c920c0ce2b215225&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Melting point 169.0 to 173.0 deg-C
Solubility in EtOH almost transparency
p-Benzoquinone 48.0 to 52.0 %
Hydroquinone 48.0 to 52.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité