3-Méthyl-3-pentène-2-one ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Methylpent-3-en-2-one
M1139-25ML M1139-500ML
TCIAM1139-25MLEA 42.9 EUR InStock
TCIAM1139-25ML TCIAM1139-500ML
3-Méthyl-3-pentène-2-one ≥95.0% (par GC)
3-Méthyl-3-pentène-2-one
Formule: C₆H₁₀O
MW: 98,14 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 0,8743 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Numéro MDL: MFCD00151839
Numéro CAS: 565-62-8
EINECS: 209-283-7
ONU: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7cbcb7c81a46a094be216d0f5d9e8e328a582eea&vid=7cbcb7c81a46a094be216d0f5d9e8e328a582eea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité