G418 disulfate ≥90.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Geneticin®
TCIAG0349-5GEA 376 EUR InStock
TCIAG0349-5G TCIAG0349-1G
G418 disulfate ≥90.0% (par HPLC, azote total)
G418 disulfate
Formule: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
MW: 692,72 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00058314
Numéro CAS: 108321-42-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/62/28969962.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 90.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 90.0 %
Specific rotation [a]20/D +110 to +120 deg (C=0.3, H2O, calcd.on anh.substance)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité