Acide gibberellique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: GA3, Gibberellin A3, (3S,3aS,4S,4aS,6S,8aR,8bR,11S)-6,11-Dihydroxy-3-methyl-12-methylene-2-oxo-4a,6-ethano-3,8b-prop-1-enoperhydroindeno[1,2-b]furan-4-carboxylic acid
G0029-1G G0029-100MG G0029-5G
TCIAG0029-1GEA 33 EUR InStock
TCIAG0029-1G TCIAG0029-100MG TCIAG0029-5G
Acide gibberellique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide gibberellique
Formule: C₁₉H₂₂O₆
MW: 346,38 g/mol
Point de fusion: 234 °C
Densité: 1,386 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079329
Numéro CAS: 77-06-5
EINECS: 201-001-0
Merck Index: 14,04419
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1008e1006a13807990c6e095eff7012027addcd3&vid=1008e1006a13807990c6e095eff7012027addcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +76.0 to +86.0 deg (C=2, Methanol)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité