Lécithines de jaune d'oeuf
Fournisseur: TCI
L0022-25G L0022-100G
TCIAL0022-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAL0022-25G TCIAL0022-100G
Lécithines de jaune d'oeuf
Lécithines de jaune d'oeuf
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00131449
Numéro CAS: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 14,05429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Saponification Value 180.0 to 200.0
Acid Value max. 10.0
Water max. 2.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité