Lécithine (a partir de graine de soja )
Fournisseur: TCI
L0023-25G L0023-500G
TCIAL0023-25GEA 22 EUR InStock
TCIAL0023-25G TCIAL0023-500G
Lécithine (a partir de graine de soja )
Lécithine
Numéro MDL: MFCD00147406
Numéro CAS: 8002-43-5
EINECS: 232-307-2
Merck Index: 14,05429
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Amber to Dark purple clear liquid to slightly cloudy liquid
Saponification Value 180.0 to 195.0
Acetone insoluble matter 58.0 to 65.0 %
Acid Value max. 25.0
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité