DL-Lysine monochlorhydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-2,6-Diaminocaproic acid monohydrochloride, H-DL-Lys-OH · HCl, H-DL-Lys-OH.HCl, (±)-2,6-Diaminohexanoic acid monohydrochloride, (±)-Lysine monohydrochloride
L0070-100G L0070-25G
TCIAL0070-100GEA 72.6 EUR InStock
TCIAL0070-100G TCIAL0070-25G
DL-Lysine monochlorhydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
DL-Lysine monochlorhydraté
Formule: C₆H₁₅ClN₂O₂
MW: 182,65 g/mol
Point de fusion: 267 °C
Numéro MDL: MFCD00064563
Numéro CAS: 70-53-1
EINECS: 200-739-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9eb10aceef72af9f3778373c9c15d64f7f48d12&vid=c9eb10aceef72af9f3778373c9c15d64f7f48d12&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité