(±)-Acide 2-méthylheptanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (±)-2-Methylheptanoic acid, 2-Methylheptanoic acid
M1265-25G M1265-5G
TCIAM1265-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAM1265-25G TCIAM1265-5G
(±)-Acide 2-méthylheptanoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-méthylheptanoïque
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 0,9122 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00142944
Numéro CAS: 1188-02-9
EINECS: 214-704-2
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6ec19ee5f96bd3f0762d4cc2063613612fb67bd&vid=d6ec19ee5f96bd3f0762d4cc2063613612fb67bd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité