Acide (±)-4-bromomandelique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Acide (±)-4-bromophénylglycolique
TCIAB0609-5GEA 113 EUR InStock
TCIAB0609-5G
Acide (±)-4-bromomandelique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (±)-4-bromomandelique
Formule: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Point de fusion: 115…118 °C
Numéro MDL: MFCD00004232
Numéro CAS: 6940-50-7
Merck Index: 13,01409
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/45/28932545.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité