Acide (±)-3-chloromandelique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-3-Chlorophenylglycolic acid, 3-Chloromandelic acid
C2009-25G C2009-5G
TCIAC2009-25GEA 121 EUR InStock
TCIAC2009-25G TCIAC2009-5G
Acide (±)-3-chloromandelique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (±)-3-chloromandelique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00829409
Numéro CAS: 16273-37-3
EINECS: 240-376-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e46a9bfbe0201a45c40b42001560607afa86bb59&vid=e46a9bfbe0201a45c40b42001560607afa86bb59&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -1.0 to +1.0 deg (C=1, MeOH)
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité