Acide (±)-4-chloromandelique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Chloromandelic acid, (±)-4-Chlorophenylglycolic acid
C0193-25G C0193-5G
TCIAC0193-25GEA 186 EUR InStock
TCIAC0193-25G TCIAC0193-5G
Acide (±)-4-chloromandelique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (±)-4-chloromandelique
Formule: C₈H₇ClO₃
MW: 186,59 g/mol
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 103…105 °C
Numéro MDL: MFCD00042724
Numéro CAS: 492-86-4
EINECS: 207-764-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1b8291cffba8e781b7d275ef01d111eaefe51815&vid=1b8291cffba8e781b7d275ef01d111eaefe51815&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 122.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité