Methyl glycolate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-hydroxyacetate, Glycolic Acid Methyl Ester, Methyl Hydroxyacetate
G0199-25G G0199-500G G0199-100G
TCIAG0199-25GEA 53.9 EUR InStock
TCIAG0199-25G TCIAG0199-500G TCIAG0199-100G
Methyl glycolate ≥98.0% (par GC)
Methyl glycolate
Formule: C₃H₆O₃
MW: 90,08 g/mol
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,1756 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 67°C
Numéro MDL: MFCD00004667
Numéro CAS: 96-35-5
EINECS: 202-502-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c5e49d6134a48bbd42af99994500314ed1ab3d8&vid=2c5e49d6134a48bbd42af99994500314ed1ab3d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité