(±)-Methyl mandelate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: DL-Methyl glycolate, DL-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid methyl ester, (±)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid methyl ester, (±)-Mandelic acid methyl ester, Methyl DL-mandelate, Methyl 2-hydroxy-2-phenylacetate, (±)-Methyl glycolate, DL-Mandelic acid methyl ester, DL-Methyl mandelate
M0040-25G M0040-500G
TCIAM0040-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAM0040-25G TCIAM0040-500G
(±)-Methyl mandelate ≥98.0% (par GC)
(±)-Methyl mandelate
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: 54…56 °C
Densité: 1,1756 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004493
Numéro CAS: 4358-87-6
EINECS: 224-434-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cda819cf7a75deeb01f3d27c8cffa21a384826e1&vid=cda819cf7a75deeb01f3d27c8cffa21a384826e1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 57.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité