Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
H0268-1G H0268-5G
TCIAH0268-1GEA 44 EUR InStock
TCIAH0268-1G TCIAH0268-5G
Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide (±)-4-hydroxy-3-méthoxymandelique
Formule: C₉H₁₀O₅
Point d'ébullition: 421 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…134 °C
Densité: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004235
Numéro CAS: 55-10-7
EINECS: 200-224-0
Merck Index: 14,09933
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0527df320b31b302ce2f757ac839f7c7840f87aa&vid=0527df320b31b302ce2f757ac839f7c7840f87aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité