(±)-3,5-Dimethylhex-1-yne-3-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (±)-2,4-Dimethyl-5-hexyn-4-ol, 3,5-Dimethylhex-1-yn-3-ol, 3,5-Dimethyl-1-hexyn-3-ol
D0737-500ML D0737-25ML
TCIAD0737-500MLEA 103 EUR InStock
TCIAD0737-500ML TCIAD0737-25ML
(±)-3,5-Dimethylhex-1-yne-3-ol ≥98.0% (par GC)
(±)-3,5-Dimethylhex-1-yne-3-ol
Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Densité: 0,859 g/cm³ (12 °C)
Point d'éclair: 57°C
Numéro MDL: MFCD00008941
Numéro CAS: 107-54-0
EINECS: 203-500-9
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ad05dea3b3c0c7ee12bd634c53df3883177ceadb&vid=ad05dea3b3c0c7ee12bd634c53df3883177ceadb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité