Alcool 4-bromo-α-méthylbenzylique ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
B1955-25G B1955-5G
TCIAB1955-25GEA 121 EUR InStock
TCIAB1955-25G TCIAB1955-5G
Alcool 4-bromo-α-méthylbenzylique ≥99.0% (par GC)
Alcool 4-bromo-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 134°C
Densité: 1,469 g/cm³ (15.2 °C)
Point d'éclair: 63°C
Numéro MDL: MFCD00004514
Numéro CAS: 5391-88-8
EINECS: 226-389-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38992394dbef8a8959af0d969293e8c074bcbe4f&vid=38992394dbef8a8959af0d969293e8c074bcbe4f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité