Alcool 4-chloro-α-méthylbenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0198-10G C0198-25G
TCIAC0198-10GEA 50.6 EUR InStock
TCIAC0198-10G TCIAC0198-25G
Alcool 4-chloro-α-méthylbenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 4-chloro-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 136°C
Densité: 1,17 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041038
Numéro CAS: 3391-10-4
EINECS: 222-223-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b58fb249b9d88d05377db3ae2ee4e0a9187c7349&vid=b58fb249b9d88d05377db3ae2ee4e0a9187c7349&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité