Alcool 4-fluoro-α-méthylbenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: p-Fluoro-α-methylbenzyl alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethyl Alcohol, 1-(4-Fluorophenyl)ethanol, 4-Fluorophenyl methyl carbinol
F0432-25G F0432-5G
TCIAF0432-25GEA 343 EUR InStock
TCIAF0432-25G TCIAF0432-5G
Alcool 4-fluoro-α-méthylbenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 4-fluoro-α-méthylbenzylique
Formule: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Point d'ébullition: 123°C
Point de fusion: 9.3 °C
Densité: 1,1206 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00004515
Numéro CAS: 403-41-8
EINECS: 206-959-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3108d02644106d30b9f31d1c1010bcef1e16c946&vid=3108d02644106d30b9f31d1c1010bcef1e16c946&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité