(±)-1-Phénylpentane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P1086-25ML P1086-5ML
TCIAP1086-25MLEA 293 EUR InStock
TCIAP1086-25ML TCIAP1086-5ML
(±)-1-Phénylpentane-1-ol ≥98.0% (par GC)
(±)-1-Phénylpentane-1-ol
Formule: C₆H₅CH(OH)(CH₂)₃CH₃
Point d'ébullition: 137°C
Numéro MDL: MFCD00021935
Numéro CAS: 583-03-9
EINECS: 209-493-9
Merck Index: 14,03975
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1affababfaeccf9be8a6641297c933131048efe1&vid=1affababfaeccf9be8a6641297c933131048efe1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité