Acide meso-2,3-dibromosuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R,S)-2,3-Dibromosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dibromosuccinic acid, meso-2,3-Dibromobutanedioic acid, (R,S)-2,3-Dibromobutanedioic acid
D0211-25G D0211-500G
TCIAD0211-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0211-25G TCIAD0211-500G
Acide meso-2,3-dibromosuccinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide meso-2,3-dibromosuccinique
Formule: HOOC(BrCH)₂COOH
MW: 275,88 g/mol
Point d'ébullition: 352 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 272 °C
Numéro MDL: MFCD00066439
Numéro CAS: 608-36-6
EINECS: 452-290-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,03029
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=221bc5da951114ac8b18164d299fac82f61fc4d4&vid=221bc5da951114ac8b18164d299fac82f61fc4d4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité