Succimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (R,S)-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, meso-2,3-Dimercaptobutanedioic acid, Succimer, (R,S)-2,3-Dimercaptosuccinic acid, (2R,3S)-rel-2,3-Dimercaptosuccinic acid
D1722-25G D1722-5G
TCIAD1722-25GEA 293 EUR InStock
TCIAD1722-25G TCIAD1722-5G
Succimer ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Succimer
Formule: C₄H₆O₄S₂
MW: 182,22 g/mol
Point de fusion: 210…211 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00064799
Numéro CAS: 304-55-2
EINECS: 206-155-2
Merck Index: 12,09034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fa3535e105e5fb9dbb2d3d4e97441cec9a5a2c9&vid=2fa3535e105e5fb9dbb2d3d4e97441cec9a5a2c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité