Ethyl lactate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
L0003-25ML L0003-500ML
TCIAL0003-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAL0003-25ML TCIAL0003-500ML
Ethyl lactate ≥98.0% (par GC)
Ethyl lactate
Formule: C₅H₁₀O₃
MW: 118,13 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: –25°C
Densité: 1,042 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00065359
Numéro CAS: 97-64-3
EINECS: 202-598-0
ONU: 1192
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03817
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4328a65bcd0168af966b2ea7e87552ca857132ee&vid=4328a65bcd0168af966b2ea7e87552ca857132ee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité