D(-)-Sérine ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
S0033-25G S0033-5G
TCIAS0033-25GEA 55 EUR InStock
TCIAS0033-25G TCIAS0033-5G
D(-)-Sérine ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
D(-)-Sérine
Formule: C₃H₇NO₃
Point de fusion: 235 °C
Numéro MDL: MFCD00004269
Numéro CAS: 312-84-5
EINECS: 206-229-4
Merck Index: 12,08604
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dad51a80202c1a334c9909fe58b339861731a9d1&vid=dad51a80202c1a334c9909fe58b339861731a9d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Specific rotation [a]20/D -14.3 to -15.5 deg (C=10, HCl (1+5))
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité