TCIAH1030
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: (S)-(-)-HomosérineH-Hser-OH
TCIAH1030-5GEA 118 EUR InStock
TCIAH1030-5G TCIAH1030-1G
TCIAH1030
L-Homosérine
Formule: C₄H₉NO₃
MW: 119,12 g/mol
Point de fusion: 203 °C
Numéro MDL: MFCD00063090
Numéro CAS: 672-15-1
Merck Index: 13,04760
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/10/49/28971049.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -10.0 deg (C=2,H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité