(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
M0227-25G M0227-500G
TCIAM0227-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0227-25G TCIAM0227-500G
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
(-)-1-Méthylamino-1-désoxy-D-glucitol
Formule: H₃CNHCH₂(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 195,22 g/mol
Point de fusion: 128…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004707
Numéro CAS: 6284-40-8
EINECS: 228-506-9
Merck Index: 14,06078
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e12e2a9157cfdf786a4a7ed13fe8357e4c7a840&vid=2e12e2a9157cfdf786a4a7ed13fe8357e4c7a840&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 129.0 to 132.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -17.0 deg (C=2, H2O)
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité