D(+)-Proline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
P0994-25G P0994-5G
TCIAP0994-25GEA 106 EUR InStock
TCIAP0994-25G TCIAP0994-5G
D(+)-Proline ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
D(+)-Proline
Formule: C₅H₉NO₂
Point de fusion: 223 °C
Numéro MDL: MFCD00064317
Numéro CAS: 344-25-2
EINECS: 206-452-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5798067ab14069ccc0025d495b51a8f23978d891&vid=5798067ab14069ccc0025d495b51a8f23978d891&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +83.0 to +87.0 deg (C=4, H2O)
Solubility in Water within almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité