cis-4-Hydroxy-L(-)-proline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
H1169-1G H1169-100MG
TCIAH1169-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAH1169-1G TCIAH1169-100MG
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
cis-4-Hydroxy-L(-)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Point de fusion: 241°C
Numéro MDL: MFCD00064319
Numéro CAS: 618-27-9
EINECS: 210-542-1
Merck Index: 14,04840
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a434aee2f6adc2bec9e82e809c81e830b88bd643&vid=a434aee2f6adc2bec9e82e809c81e830b88bd643&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -56.0 to -60.0 deg (C=2, H2O)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité