(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB1406-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAB1406-1G TCIAB1406-5G TCIAB1406-25G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Point de fusion: 239…242 °C
Numéro MDL: MFCD00010805
Numéro CAS: 76189-55-4
Merck Index: 13,01223
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/06/28933206.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity min. 98.0 area%
Optical purity min. 99.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité