(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-(-)-BINAP, (S)-BINAP, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthalene, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, (S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphoshino)-1,1'-binaphthyl
B1405-1G B1405-5G
TCIAB1405-1GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB1405-1G TCIAB1405-5G
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
(S)-(-)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formule: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622,69 g/mol
Point de fusion: 241…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010805
Numéro CAS: 76189-56-5
Merck Index: 13,01223
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a87dabbc19e75785cc9144470cdfcc83bb85c39&vid=0a87dabbc19e75785cc9144470cdfcc83bb85c39&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity min. 98.0 area%
Optical purity min. 98.0 ee%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité