N-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Benzylisopropylamine
B1216-25ML B1216-500ML
TCIAB1216-25MLEA 25.3 EUR InStock
TCIAB1216-25ML TCIAB1216-500ML
N-Isopropylbenzylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
N-Isopropylbenzylamine
Formule: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
MW: 149,24 g/mol
Point d'ébullition: 103°C
Point de fusion: ∼ 0 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008863
Numéro CAS: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5da93815ab470cdcd203454da239e592ffeed8ce&vid=5da93815ab470cdcd203454da239e592ffeed8ce&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité