1-(4-Méthylphényl)urée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: p-Tolylurée4-Méthylphénylurée1-(4-Tolyl)uréeN-(4-Méthylphényl)urée
TCIAT0328-25GEA 158 EUR InStock
TCIAT0328-25G
1-(4-Méthylphényl)urée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(4-Méthylphényl)urée
Formule: (C₆H₄(CH₃))NC(O)NH₂
MW: 150,18 g/mol
Point de fusion: 218 °C
Numéro MDL: MFCD00025433
Numéro CAS: 622-51-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité