Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-(4-Méthylphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: 4-Méthylphénylthiouréep-Tolylthiourée1-(4-Tolyl)thiouréeN-(4-Méthylphényl)thiourée

TCIAT0656-5GEA 131 EUR InStock
TCIAT0656-5G
1-(4-Méthylphényl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC)
1-(4-Méthylphényl)-2-thiourée


Formule: (C₆H₄(CH₃))NC(S)NH₂
MW: 166,25 g/mol
Point de fusion: 195…196 °C
Numéro MDL: MFCD00041190
Numéro CAS: 622-52-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/48/30/28994830.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité