N-Éthylbenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Benzylethylamine, N-Benzylethanamine
E0383-25ML E0383-500ML E0383-100ML
TCIAE0383-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAE0383-25ML TCIAE0383-500ML TCIAE0383-100ML
N-Éthylbenzylamine ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
N-Éthylbenzylamine
Formule: C₆H₅CH₂NHCH₂CH₃
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Densité: 0,909 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69°C
Numéro MDL: MFCD00009031
Numéro CAS: 14321-27-8
EINECS: 238-265-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a11b587097134aae031a3e6eb12c1c1f6ab13a3&vid=7a11b587097134aae031a3e6eb12c1c1f6ab13a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité