(±)-1-Phényl-2,2,2-trifluoroéthanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: α-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethan-1-ol
T1792-25G T1792-5G
TCIAT1792-25GEA 478 EUR InStock
TCIAT1792-25G TCIAT1792-5G
(±)-1-Phényl-2,2,2-trifluoroéthanol ≥98.0% (par GC)
(±)-1-Phényl-2,2,2-trifluoroéthanol
Formule: C₆H₅CH(OH)CF₃
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 88°C
Point d'éclair: 84°C
Numéro MDL: MFCD00004498
Numéro CAS: 340-05-6
EINECS: 206-429-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&vid=11532476ce588c2210ec2abcee027afba2d6998d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité