1-(1-Naphthyl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
N0071-25G N0071-5G
TCIAN0071-25GEA 153 EUR InStock
TCIAN0071-25G TCIAN0071-5G
1-(1-Naphthyl)-2-thiourée ≥98.0% (par HPLC, azote total)
1-(1-Naphthyl)-2-thiourée
Formule: C₁₀H₇NHC(S)NH₂
MW: 202,28 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 204…205 °C
Densité: Min, 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041824
Numéro CAS: 86-88-4
EINECS: 201-706-3
ONU: 1651
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,00722
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=65719c5f9c143783b29e9cd52d953c47e65eaa08&vid=65719c5f9c143783b29e9cd52d953c47e65eaa08&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 193.0 deg-C
Solubility in hot Acetone almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité