Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
D0396-25G D0396-500G
TCIAD0396-25GEA 30.8 EUR InStock
TCIAD0396-25G TCIAD0396-500G
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide (2,4-dichlorophénoxy)acétique
Formule: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
Point d'ébullition: 346 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137…139 °C
Densité: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004300
Numéro CAS: 94-75-7
EINECS: 202-361-1
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,02796
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&vid=662c3c76fa537c4599fdbc9eb32064fdb48a8183&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 143.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité