(2-Chloro-1,1-diméthyléthyl)benzène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-methyl-2-phenylpropane, 2-Chloromethyl-2-phenylpropane
C1068-25ML C1068-500ML
TCIAC1068-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAC1068-25ML TCIAC1068-500ML
(2-Chloro-1,1-diméthyléthyl)benzène ≥98.0% (par GC)
(2-Chloro-1,1-diméthyléthyl)benzène
Formule: C₆H₅C(CH₃)₂CH₂Cl
MW: 168,67 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Densité: 1,0379 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 96°C
Numéro MDL: MFCD00000940
Numéro CAS: 515-40-2
EINECS: 208-197-7
Merck Index: 14,06459
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d838062e5655e50577b29be25a7806978b5a65e&vid=7d838062e5655e50577b29be25a7806978b5a65e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité