Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (2-chlorophénoxy)acétique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC0249-25GEA 157 EUR InStock
TCIAC0249-25G
Acide (2-chlorophénoxy)acétique ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-chlorophénoxy)acétique


Formule: (C₆H₄Cl)OCH₂COOH
MW: 186,59 g/mol
Point de fusion: 147…148 °C
Numéro MDL: MFCD00004298
Numéro CAS: 614-61-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/00/28937300.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 146.0 to 151.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité