2-(Triméthylsilyl)éthanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1441-25ML T1441-5ML
TCIAT1441-25MLEA 145 EUR InStock
TCIAT1441-25ML TCIAT1441-5ML
2-(Triméthylsilyl)éthanol ≥96.0% (par GC)
2-(Triméthylsilyl)éthanol
Formule: HOH₂CCH₂Si(CH₃)₃
Point d'ébullition: 75°C
Point de fusion: 0 °C
Densité: 0,8358 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00002825
Numéro CAS: 2916-68-9
EINECS: 220-844-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d326c638611a279dadfcf78b841b94ae0de0b47&vid=8d326c638611a279dadfcf78b841b94ae0de0b47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité