Acide o-tolylacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Tolylacetic acid, (2-Methylphenyl)acetic acid
T0881-25G T0881-250G
TCIAT0881-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAT0881-25G TCIAT0881-250G
Acide o-tolylacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide o-tolylacétique
Formule: (C₆H₄CH₃)CH₂COOH
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 283 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…87 °C
Numéro MDL: MFCD00004328
Numéro CAS: 644-36-0
EINECS: 211-416-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=484625adc69222a03d47a7bc909c15ac28171faa&vid=484625adc69222a03d47a7bc909c15ac28171faa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 87.0 to 90.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité