o-Tolylacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T1225-25G T1225-5G
TCIAT1225-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAT1225-25G TCIAT1225-5G
o-Tolylacétate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
o-Tolylacétate d'éthyle
Formule: (C₆H₄CH₃)CH₂COOCH₂CH₃
MW: 178,23 g/mol
Point d'ébullition: 77°C
Densité: 0,9988 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 107°C
Numéro MDL: MFCD00009179
Numéro CAS: 40291-39-2
EINECS: 254-871-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b17eb34170bee2e3841573a44bd8b8f9e373d46b&vid=b17eb34170bee2e3841573a44bd8b8f9e373d46b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité