Allyltriméthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
A1504-25ML A1504-5ML
TCIAA1504-25MLEA 119 EUR InStock
TCIAA1504-25ML TCIAA1504-5ML
Allyltriméthoxysilane ≥97.0% (par GC)
Allyltrimethoxysilane
Formule: H₂CCHCH₂Si(OCH₃)₃
Point d'ébullition: 136°C
Point d'éclair: 31°C
Numéro MDL: MFCD00053865
Numéro CAS: 2551-83-9
EINECS: 219-855-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95a6b43f87109bd99233754ac44771959aea7d3a&vid=95a6b43f87109bd99233754ac44771959aea7d3a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid to slightly cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité