Allyltriméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
A0729-25ML A0729-250ML
TCIAA0729-25MLEA 52.8 EUR InStock
TCIAA0729-25ML TCIAA0729-250ML
Allyltriméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Allyltriméthylsilane
Formule: H₂CCHCH₂Si(CH₃)₃
MW: 114,26 g/mol
Point d'ébullition: 84 °C (1013 hPa)
Densité: 0,7139 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 7°C
Numéro MDL: MFCD00008635
Numéro CAS: 762-72-1
EINECS: 212-104-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=642975c0e02f53254cca15768faf4f72d0ed6e73&vid=642975c0e02f53254cca15768faf4f72d0ed6e73&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité